Learn More
5,6-Dichloroacénaphtène, TRC
Code produit 30386786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386786 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386786 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43192050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dichloroacenaphthene
CAS 4208-97-3
Formule moléculaire C12H8Cl2
Quantité 50 mg
Synonyme 5,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 5,6-Dichloroacenaphthene
Formule InChI InChI=1S/C12H8Cl2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2
SMILES Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)c1c23
Nom IUPAC 5,6-dichloro-1,2-dihydroacétylène
Poids moléculaire (g/mol) 223.1
Poids de la formule 222.0003