Learn More
5,6-dichlorobenzimidazole riboside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466619 50 mg 50mg
15446619 100 mg 100mg
15456619 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15466619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64870.MF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53-85-0 | C12H12Cl2N2O4 | 319.138 g/mol
Inhibits casein kinase II and blocks RNA synthesis. An adenosine analog.5,6-Dichlorobenzimidazole riboside is used as an inhibitor of RNA Polymerase II. It is nucleoside analogue and used in research to study the mechanisms of cellular regulation. Further, it inhibits some protein kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il inhibe la caséine kinase II et bloque la synthèse de l’ARN. Un riboside .5,6-dichlorobenzimidazole analogue de l’adénosine est utilisé comme inhibiteur de l’ARN polymérase II. Il s’agit d’un analogue de nucléotide utilisé dans la recherche pour étudier les mécanismes de régulation cellulaire. De plus, il inhibe certaines protéines kinases.
Solubilité
Soluble dans le DMSO à 75 mMSoluble dans le diméthylsulfoxyde, l’éthanol chaud, le diméthylformamide, (1:2) le formamide diméthyle : solution saline tamponnée au phosphate, eau, méthanol et pyridine. Faiblement soluble dans les tampons aqueux.
Remarques
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-85-0
Formule moléculaire C12H12Cl2N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 319.138
Numéro MDL MFCD00036785
Clé InChI XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Synonyme 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosylbenzimidazole, dichlororibofuranosylbenzimidazole, drb, 5,6-dichlorobenzimidazole riboside, 5,6-dichlorobenzimidazole 1-beta-d-ribofuranoside, 5,6-dichloro-1-.beta.-d-ribofuranosylbenzimidazole, benzimidazole, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-benzimidazole, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
CID PubChem 5894
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-dichlorobenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Beilstein 39123
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO to 75mMSoluble in dimethyl sulfoxide,hot ethanol,dimethyl formamide,(1:2) dimethyl formamide:Phosphate buffer saline,water,methanol and pyridine; Slightly soluble in aqueous buffers.
Poids de la formule 319.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre