Learn More
5,6-Dichloropurine-1-Bêta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazole, TRC
Code produit 30385034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385034 1 g
30371577 10 mg
30368930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385034 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4358201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-85-0
Formule moléculaire C12 H12 Cl2 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 319.14
Synonyme 5,6-Dichloropurine-1-B-D-Ribofuanosyl-H-Benzimidazole
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-dichlorobenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dichloropurine-1-beta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazole
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Poids de la formule 318.0174