Learn More
Chlorhydrate de 5,6-diéthyl-2,3-dihydro-1H-indén-2-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine Hydrochloride |
| CAS | 312753-53-0 |
| Formule moléculaire | C13H19N . HCi |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylamine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H19N.ClH/c1-3-9-5-11-7-13(14)8-12(11)6-10(9)4-2;/h5-6,13H,3-4,7-8,14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCc1cc2CC(N)Cc2cc1CC |
| Nom IUPAC | 5,6-dietil-2,3-dihidro-1H-inden-2-amina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.76 |
| Poids de la formule | 225.1284 |