Learn More
Acide 5,6-dihydro-4H-benzo[b]thiéno[2,3-d]azépine-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Dihydro-4H-benzo[b]thieno[2,3-d]azepine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 153894-33-8 |
| Formule moléculaire | C13H11NO2S |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11NO2S/c15-13(16)11-7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(10)12(8)17-11/h1-4,7,14H,5-6H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(C1=CC2=C(C3=CC=CC=C3NCC2)S1)=O |
| Nom IUPAC | acide 5,6-dihydro-4H-benzo[b]thiéno[2,3-d]azépine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.3 |
| Poids de la formule | 245.05 |