Learn More
5,6-Dihydro-4H-Pyrrolo[3,4-D]Thiazole Dihydrochlorure, TRC
Code produit 30377364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30377364 10 mg -
30371223 50 mg 50mg
30372908 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30377364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD67959310MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1393686-96-8
Formule moléculaire C5H6N2S.2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 199.1
Synonyme 4H-Pyrrolo[3,4-d]thiazole, 5,6-dihydro-, hydrochloride (1:2) (ACI), 5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.C1NCc2scnc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dihydro-4h-Pyrrolo[3,4-D]Thiazole Dihydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2S.2ClH/c1-4-5(2-6-1)8-3-7-4;;/h3,6H,1-2H2;2*1H
Poids de la formule 197.9785