Learn More
5,6-Dihydro-5-méthyluracil, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381467
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11381467 5 g 5g
11391467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01996.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 696-04-8 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
5,6-Dihydro-5-methyluracil, is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5,6-Dihydro-5-méthyluracil, est utilisé comme principe actif pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-04-8
Formule moléculaire C5H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00023159
Clé InChI NBAKTGXDIBVZOO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dihydrothymine, 5,6-dihydro-5-methyluracil, 5,6-dihydrothymine, 5-methyl-5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5-methyl, 5-methyl-hydrouracil, 5-methyldihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro-5-methyl, 5,6-dihydro-5-methyl-2,4-dioxypyrimidine, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine
CID PubChem 93556
ChEBI CHEBI:27468
Nom IUPAC 5-méthyl-1,3-diazinane-2,4-dione
SMILES CC1CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dihydro-5-methyluracil
Point de fusion 263°C to 265°C
Quantité 5 g
Beilstein 81983
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté ≥98%