Learn More
5,6-Dihydro-5-méthyluracil, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5,6-Dihydro-5-methyluracil, is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5,6-Dihydro-5-méthyluracil, est utilisé comme principe actif pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Dihydro-5-methyluracil |
| Point de fusion | 263°C to 265°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 81983 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
| Poids de la formule | 128.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |