Learn More
5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazépine-2,7(1H,4H)-dione, TRC
Code produit 30388528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388528 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388528 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD449195100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,7(1H,4H)-dione
CAS 92260-81-6
Formule moléculaire C11 H10 N2 O2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H10N2O2/c14-9-5-2-6-13-10-7(9)3-1-4-8(10)12-11(13)15/h1,3-4H,2,5-6H2,(H,12,15)
SMILES O=C1CCCN2C(=O)Nc3cccc1c23
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Poids de la formule 202.0742