Learn More
5,6-dihydrouracile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321437 5 g 5g
11311437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01918.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 504-07-4 | C4H6N2O2 | 114.10 g/mol
5,6-Dihydrouracil acts as an intermediate in the catabolism of uracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5,6-dihydrouracile agit comme un intermédiaire dans le catabolisme de l’uracile.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-07-4
Formule moléculaire C4H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.10
Numéro MDL MFCD00006029
Clé InChI OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrouracil, 5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, dihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dihydrouracile, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro, di-h-uracil, dihydro-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, hydrouracil 8ci
CID PubChem 649
ChEBI CHEBI:15901
Nom IUPAC 1,3-diazinane-2,4-dione
SMILES O=C1CCNC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dihydrouracil
Point de fusion 278°C to 280°C
Quantité 5 g
Beilstein 112496
Informations sur la solubilité Soluble in Sodium Hydroxide.
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 97%