Learn More
5,6-Dihydrouridine, MedChemExpress
Code produit 16437467
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16437467 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16437467 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113047
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress 5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dihydrouridine
CAS 5627-05-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H14N2O6
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (406.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 35.71 mg/mL (145.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2CCC(NC2=O)=O)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 246.22
Poids de la formule 246.22
Pourcentage de pureté 99.66%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism