Learn More
5,6-dihydroxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493587 250 mg 250mg
11401720 1 g 1g
11411720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15493587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27039.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6665-66-3 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6665-66-3
Formule moléculaire C15H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.241
Numéro MDL MFCD00601534
Clé InChI AGZAGADSYIYYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6-dihydroxyflavone, 5,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,6-dihydroxy-2-phenyl
CID PubChem 14349487
Nom IUPAC 5,6-dihydroxy-2-phénylchromèn-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dihydroxyflavone
Quantité 250 mg
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté 97%