Learn More
5,6-Dihydroxyindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Dihydroxyindole |
| CAS | 3131-52-0 |
| Formule moléculaire | C8H7NO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Dopamine Impurity 22 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H |
| SMILES | Oc1cc2cc[nH]c2cc1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.15 |
| Poids de la formule | 149.0477 |