Learn More
5,6-Dihydroxyindoline Hydrobromide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Dihydroxyindoline Hydrobromide |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2.BrH/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11;/h3-4,9-11H,1-2H2;1H |
| Poids de la formule | 230.9895 |