Learn More
5,6-Diméthoxy-1-indanone97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417246 25 g 25g
11407246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25559.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2107-69-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2107-69-9
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD00003790
Clé InChI IHMQOBPGHZFGLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6-dimethoxy-1-indanone, 5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,6-dimethoxyindan-1-one, 5,6-dimethoxy-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindanone, unii-f805rzi8go, f805rzi8go, 1-indanone, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindan-1-on
CID PubChem 75018
Nom IUPAC 5,6-diméthoxy-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCC2=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Point de fusion 118°C to 120°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 97%