Learn More
5,6-Diméthoxy-1-indanone, TRC
Code produit 30385101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385101 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385101 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4606775G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Formule moléculaire C11 H12 O3
Quantité 5 g
Synonyme 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450
Formule InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
Nom IUPAC 5,6-diméthoxy-2,3-dihydroindène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Poids de la formule 192.0786