Learn More
5,6-Diméthyl-2-benzimidazolinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448406
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448406 5 g 5g
11438406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15421.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2033-30-9 | C9H10N2O | 162.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2033-30-9
Formule moléculaire C9H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 162.192
Numéro MDL MFCD00051725
Clé InChI ORWJLFLEIZBRBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6-dimethyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 5,6-dimethyl-2-benzimidazolinone, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl-2h-benzimidazol-2-one, 5,6-dimethylbenzimidazolin-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 2h-benzimidazol-2-one,1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 5,6-dimethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-1,3-benzodiazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, acmc-1cmtt
CID PubChem 74853
Nom IUPAC 5,6-diméthyl-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)NC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 139589
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 98%