Learn More
5,6-Diméthyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine, 96 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Dimethyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine |
| Point de fusion | 84°C to 86°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 186.22 |
| Pourcentage de pureté | 96% |