Learn More
5,6-diméthylthiéno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438485 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15438485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33464.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
CAS 307512-33-0
Point de fusion 238°C to 244°C
Formule moléculaire C8H8N2S2
Numéro MDL MFCD01917848
Quantité 500 mg
Synonyme 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethyl-3h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylthiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-ylhydrosulfide, 5,6-dimethyl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, hydrosulfide, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-yl
Clé InChI BPXRXYWYEMPYQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC2=C1C(=S)NC=N2)C
Nom IUPAC 5,6-diméthyl-3H-thiéno[2,3-d]pyrimidine-4-thione
Poids moléculaire (g/mol) 196.286
CID PubChem 727654
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione