Learn More
5,6-diphényl-1,2,4-triazin-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10595655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10595655 5 g Flacon en verre ambré 5g
10521123 1 g Flacon en verre ambré 1g
10334442 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10595655 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01743DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4511-99-3
Formule moléculaire C15H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 248.289
Numéro MDL MFCD00047461
Clé InChI NZRHOWNFGASHMN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 78268
Nom IUPAC 5,6-diphényl-1,2,4-triazine-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=NC(=N2)N)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 3-amino-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine, as-triazine, 3-amino-3,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-ylamine, 3-amino-5,6-diphenyl-as-triazine, as-triazine, 3-amino-5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine,5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine, 5,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3 2h-imine, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-3-ylamine
Poids de la formule 248.29
Pourcentage de pureté 97%