Learn More
Acide 5,6-Diphényle-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4 ‘-sel disulfonique disodique hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312896 1 g 1g
11322896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10607.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la détermination du fer sérique. Réactif pour la détermination spectrophotométrique simultanée du fer et du cuivre. Le PDT est le précurseur non sulfoné de la Ferrozine (FZ), un réactif couramment utilisé pour le Fe(II).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1264198-47-1
Formule moléculaire C20H12N4Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 514.44
Numéro MDL MFCD00717621
Clé InChI DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferrozin, ferrozine, ferrozine disodium salt, unii-29j2ciw9pk, 29j2ciw9pk, 3-2-pyridyl-5,6-di 4-phenylsulfonic acid-1,2,4-triazine, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridyl-triazine-5,6-diyl dibenzenesulfonic acid disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid,disodium salt, benzenesulfonic acid, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-, disodium salt
CID PubChem 34127
Nom IUPAC disodium 4-[3-(pyridin-2-yl)-5-(4-sulfonatophényl)-1,2,4-triazin-6-yl]benzène-1-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Quantité 1 g
Beilstein 5222087
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 514.46 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%