Learn More
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4″-hydrate de sel de monosodium d’acide disulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11441057 25 g 25g
11421057 1 g 1g
11431057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24066.14
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1266615-85-3 | C20H15N4NaO7S2 | 510.471 g/mol
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate is used in the accurate determination of sub microgram levels of serum iron. (i.e.. reagent for the spectrophotometric determination of Fe).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4″-hydrate de sel de monosodium d’acide disulfonique est utilisé pour déterminer avec précision les niveaux de fer de sérum (au sous-microgramme près). (réactif de détermination spectrophotométrique du Fe).
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1266615-85-3
Formule moléculaire C20H15N4NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 510.471
Numéro MDL MFCD00150794
Clé InChI MBOKSYFCYXIJRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ferrozine mono-sodium salt hydrate, pdt disulfonate monosodium salt hydrate, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p inverted exclamation marka-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid monosodium salt hydrate, sodium 4-3-pyridin-2-yl-6-4-sulfophenyl-1,2,4-triazin-5-yl benzenesulfonate hydrate
CID PubChem 71311205
Nom IUPAC sodium;4-[3-pyridine-2-yl-6-(4-sulfophényle)-1,2,4-triazine-5-yl]benzènesulfonate;hydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=C(N=N2)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)O)C4=CC=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Quantité 25 g
Beilstein 5222087
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly).
Poids de la formule 492.47 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%