Learn More
5,6-Diphényl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420458 1 g 1g
11430458 5 g 5g
11440458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24601.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1046-56-6 | C20H14N4 | 310.36 g/mol
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine is widely utilized as a reagent for the determination of sub microgram levels of iron in serum. It is also used for the simultaneous determination of iron and copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5,6-La diphényl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine est largement utilisée comme réactif pour la détermination des niveaux de fer dans le sérum (au sous-microgramme près). Elle est également utilisée pour la détermination simultanée du fer et du cuivre.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1046-56-6
Formule moléculaire C20H14N4
Poids moléculaire (g/mol) 310.36
Numéro MDL MFCD00006462
Clé InChI OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine, 1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl, 5,6-diphenyl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazine, as-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine, maybridge1_007490, bio7c7, acmc-1boy4, cbmicro_025706
CID PubChem 70588
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine
Point de fusion 189°C to 192°C
Quantité 1 g
Beilstein 542151
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 5,6-diphenyl-3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine
Poids de la formule 310.36
Pourcentage de pureté 99%