Learn More
5,6-Méthylènedioxy-2-phénylindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369699 1 g 1g
11379699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21065.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 64943-90-4 | C15H11NO2 | 237.258 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64943-90-4
Formule moléculaire C15H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 237.258
Numéro MDL MFCD00798602
Clé InChI OURPDRQDIRKULF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6-methylenedioxy-2-phenylindole, 6-phenyl-5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, 6-phenyl-2h,5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, acmc-20am77, 6-phenyl-5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole, 5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole,6-phenyl, 6-phenyl-2h-1,3-dioxolano 4,5-f indole
CID PubChem 4067102
Nom IUPAC 6-phényl-5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indole
SMILES C1OC2=C(O1)C=C3C(=C2)C=C(N3)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.26
Pourcentage de pureté 97%