Learn More
5,6-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone, TRC
Code produit 30401199
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401199 5 g
30389489 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30401199 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8684005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94697-68-4
Formule moléculaire C9 H14 O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.2
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-5-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
SMILES CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1
Poids de la formule 218.079