Learn More
MedChemExpress 5(6)-ROX
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (93.53 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | HBV |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 534.6 g/mol |
| CAS | 198978-94-8 |
| Synonyme | 5(6)-Carboxy-X-rhodamine |