Learn More
MedChemExpress 5(6)-TAMRA SE
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 527.53 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 10 mg/mL (18.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 246256-50-8 |
| Synonyme | 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester |