Learn More
5,7,12,14-pentacènetétrone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440937 5 g 5g
11430937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23321.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 23912-79-0 | C22H10O4 | 338.318 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23912-79-0
Formule moléculaire C22H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 338.318
Numéro MDL MFCD00075209
Clé InChI YZOGOBWHTVNKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,7,12,14-pentacenetetrone, 2.3-phthalylanthrachinon, pentacene-5,7,12,14-tetraone, 5,7,12,14-tetraoxo-5,7,12,14-tetrahydropentacene, 5,7,12,14-tetrahydropentacene-5,7,12,14-tetrone
CID PubChem 4733
Nom IUPAC 5,7,12,14-Pentacènetétrone
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC4=C(C=C3C2=O)C(=O)C5=CC=CC=C5C4=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7,12,14-Pentacenetetrone
Quantité 5 g
Poids de la formule 338.32
Pourcentage de pureté ≥95%