Learn More
5-[(7-Chloro-4-quinoléinyl)amino]-2-hydroxybenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 172476-18-5 |
| Formule moléculaire | C16 H11 Cl N2 O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H11ClN2O2/c17-11-1-3-13-14(5-6-18-15(13)8-11)19-12-2-4-16(21)10(7-12)9-20/h1-9,21H,(H,18,19) |
| SMILES | Oc1ccc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)cc1C=O |
| Nom IUPAC | 5-[(7-chloroquinol-4-yl)amino]-2-hydroxybenzaldéane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.72 |
| Poids de la formule | 298.0509 |