Learn More
5,7-Dibromo-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5,7-Dibromo-1-indanone |
| Point de fusion | 148°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 289.95 |
| Pourcentage de pureté | 97% |