Learn More
5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432447 250 g 250g
11422447 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14284.30
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 521-74-4 | C9H5Br2NO | 302.953 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 521-74-4
Formule moléculaire C9H5Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 302.953
Numéro MDL MFCD00006785
Clé InChI ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme broxyquinoline, 5,7-dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-dibromo-8-quinolinol, broxyquinolin, dibromoxin, dibromoxine, dibromoxyquinoline, broxiquinoline, dibromoquin, broxykinolin
CID PubChem 2453
Nom IUPAC 5,7-dibromoquinoline-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Br)Br)O)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
Point de fusion 198°C to 203°C
Quantité 250 g
Beilstein 153624
Merck Index 14,1453
Poids de la formule 302.96
Pourcentage de pureté 98%