Learn More
5,7-Dichloro-8-Quinolinol Glucuronide, TRC
Code produit 30240921
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240921 2.5 mg 2.50mg
30240799 10 mg 10mg
30240959 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240921 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4363002.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40951-47-1
Formule moléculaire C15 H13 Cl2 N O7
Poids moléculaire (g/mol) 390.172
Synonyme 5,7-Dichloro-8-Quinolinyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5,7-dichloroquinolin-8-yl)oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2c(Cl)cc(Cl)c3cccnc23)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7-Dichloro-8-Quinolinol Glucuronide
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H13Cl2NO7/c16-6-4-7(17)12(8-5(6)2-1-3-18-8)24-15-11(21)9(19)10(20)13(25-15)14(22)23/h1-4,9-11,13,15,19-21H,(H,22,23)/t9-,10-,11+,13-,15+/m0/s1
Poids de la formule 389.007