Learn More
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15204328 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15204328 1 g 1g
15214328 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15204328 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57489-77-7
Formule moléculaire C6H3Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 188.02
Clé InChI JMTFWCYVZOFHLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,7-dichloropyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 5,7-dichloro, 5,7-dichloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pubchem14638, 5,7-dichloropyrazolo 1,5-a pyri-midine, 5, 7-dichloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 5,7-bis chloranyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine
CID PubChem 11074154
Nom IUPAC 5,7-dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
SMILES C1=C2N=C(C=C(N2N=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Point de fusion 75.0°C to 76.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,7-Dichloropyrazolo¢1,5-a!pyrimidine, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.