Learn More
5,7-Difluoro-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5,7-Difluoro-1-indanone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 5,7-difluoro-1-indanone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau 0,081 g/l 25°C.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,7-Difluoro-1-indanone |
| Point de fusion | 81°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water 0.081g/L 25°C. |
| Poids de la formule | 168.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |