Learn More
5,7-dihydroxy-4-méthylcoumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461888 5 g 5g
11451888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14528.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2107-76-8 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2107-76-8
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00016966
Clé InChI QNVWGEJMXOQQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyllimetol, 4-methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, chembl12252, unii-vp62d4346m
CID PubChem 5354284
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-4-méthylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(=CC(=C12)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Point de fusion 298°C to 300°C
Quantité 5 g
Beilstein 179133
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 98%