Learn More
5,7-Dihydroxy 4-methylcoumarin, TRC
Code produit 30008178
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008178 500 mg 500mg
30012034 250 mg 250mg
30010698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008178 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD449171500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2107-76-8
Formule moléculaire C10 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl-, Coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl- (7CI,8CI), 4-Methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 5,7-Dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, NSC 5302
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-4-methylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7-Dihydroxy-4-Methylcoumarin
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Poids de la formule 192.0423