Learn More
5,7-Dihydroxy, 4-méthylcoumarine, TRC
Code produit 30012034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012034 250 mg 250mg
30008178 500 mg 500mg
30010698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012034 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD449171250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2107-76-8
Formule moléculaire C10 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl-, Coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl- (7CI,8CI), 4-Methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 5,7-Dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, NSC 5302
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-4-méthylchromène-2-one
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7-Dihydroxy-4-Methylcoumarin
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Poids de la formule 192.0423