Learn More
5,7-dihydroxyflavone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339035 25 g 25g
11329035 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14178.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 480-40-0
Formule moléculaire C15H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.241
Numéro MDL MFCD00006834
Clé InChI RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
CID PubChem 5281607
ChEBI CHEBI:75095
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-2-phénylchromèn-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7-Dihydroxyflavone
Point de fusion 284°C to 289°C
Quantité 25 g
Beilstein 233276
Merck Index 14,2256
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté 98%