Learn More
5,7-Diméthoxycoumarine, TRC
Code produit 30374430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4737031G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citropten
CAS 487-06-9
Formule moléculaire C11 H10 O4
Quantité 1 g
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy-, Citropten (6CI), Coumarin, 5,7-dimethoxy- (7CI,8CI), 5,7-Dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one, 5,7-Dimethoxycoumarin, Ciproten, Citraptene, Citroptene, Limetin, Limettin, NSC 102793, NSC 217987
Formule InChI InChI=1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
Nom IUPAC 5,7-diméthoxychrome-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Poids de la formule 206.0579