Learn More
5,7-Diméthoxycoumarine, TRC
Code produit 30388725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388725 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD473703500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Citropten
CAS 487-06-9
Formule moléculaire C11 H10 O4
Quantité 500 mg
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy-, Citropten (6CI), Coumarin, 5,7-dimethoxy- (7CI,8CI), 5,7-Dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one, 5,7-Dimethoxycoumarin, Ciproten, Citraptene, Citroptene, Limetin, Limettin, NSC 102793, NSC 217987
Formule InChI InChI=1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
Nom IUPAC 5,7-diméthoxychrome-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Poids de la formule 206.0579