Learn More
5,7-diméthyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10529253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
Flacon en verre ; 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10529253 Flacon en verre ; 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271910010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine
CAS 1913-72-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9N3O
Numéro MDL MFCD00138563
Quantité 1 g
Synonyme 5,7-dimethylpyrido 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5,7-dimethyl-1h-pyrido 2,3-d pyrimidin-4-one, 5,7-dimethyl-3-hydropyridino 2,3-d pyrimidin-4-one, 5,7-dimethyl-3h-pyrido 2,3-d pyrimidin-4-one, 5,7-dimethyl-4-hydroxypyrido 2,3-d pyrimidine, 5?7-dimethyl-4-hydroxypyrido 2?3-d pyrimidine, 5,7-dimethyl-3h,4h-pyrido 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrido 2,3-d pyrimidin-4 3h-one,5,7-dimethyl, 5,7-dimethyl-4-oxo-3,4-dihydropyrido 2,3-d pyrimidine
Clé InChI HWGAGILTAOQBPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C2C(=O)N=CNC2=N1
Nom IUPAC 5,7-diméthyl-1H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
CID PubChem 5394613
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre amorphe
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,7-Dimethylpyrido¢2,3-d!pyrimidin-4(3H)-one
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Faresætning
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.