Learn More
5,7-Dimethylisatin, 95%, ACROS Organics™
Code produit 10613562 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10613562 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10613562 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 338740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5, 7-Dimethylisatin
Note relative au nom 95%
CAS 39603-24-2
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H9NO2
Numéro MDL MFCD00047219
Quantité 1 g
Synonyme 5,7-dimethylisatin, 5,7-dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-dimethyl-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-9ci, acmc-20a4zq, isatin-based compound, 48, 1h-indole-2,3-dione,5,7-dimethyl
Clé InChI HFZSCCJTJGWTDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2)C
Nom IUPAC 5,7-dimethyl-1H-indole-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
CID PubChem 38296
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Powder