Learn More
5,7-Diméthylisatine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327716 25 g 25g
11317716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11332.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39603-24-2 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
5,7-Dimethylisatin is used to produce cyano-(5,7-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidene)-acetic acid ethyl ester by knoevenagel condensation with cyanoacetic acid ethyl ester. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5,7-diméthylisatine est utilisée pour produire du cyano-(5,7-diméthyl-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidène)-ester éthylique de l’acide acétique par condensation de Knoevenagel avec l’ester éthylique de l’acide cyanoacétique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39603-24-2
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD00047219
Clé InChI HFZSCCJTJGWTDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,7-dimethylisatin, 5,7-dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-dimethyl-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl, 1h-indole-2,3-dione, 5,7-dimethyl-9ci, acmc-20a4zq, isatin-based compound, 48, 1h-indole-2,3-dione,5,7-dimethyl
CID PubChem 38296
Nom IUPAC 5,7-diméthyl-1H-indole-2,3-dione
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 5,7-Dimethylisatin
Point de fusion 244°C to 248°C
Quantité 25 g
Beilstein 143679
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 96%