Learn More
5,8-dibromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436068 1 g 1g
15495186 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59681.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 959755-46-5 | C5H2Br2N4 | 277.907 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 959755-46-5
Formule moléculaire C5H2Br2N4
Poids moléculaire (g/mol) 277.907
Numéro MDL MFCD11040378
Clé InChI IDWOTLNDEITXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,8-dibromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrazine, 5,8-dibromo 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrazine, 5,8-dibromo-1,2,4-triazolo 1,5-a pyrazine, 5,8-dibromo 1,2,4 triazolo 1,5-a-pyrazine
CID PubChem 49758022
Nom IUPAC 5,8-dibromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
SMILES C1=C(N2C(=NC=N2)C(=N1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,8-Dibromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrazine
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 277.91
Pourcentage de pureté 95%