Learn More
5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate, 65%, BLD Pharm™
Code produit 31028449
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31028449 10 g
31025667 1 g
31016832 5 g
31024110 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31028449 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12239110g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate
CAS 10510-54-0
Formule moléculaire C18H15N3O3
Numéro MDL MFCD00013151
Quantité 10 g
SMILES NC1=CC2=[O+]C3=C(C4=CC=CC=C4C(N)=C3)N=C2C=C1.CC([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 321.33
Pourcentage de pureté 65%