Learn More
Acide 5-acétamido-2-aminobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337656 25 g 25g
11327656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11256.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50670-83-2 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50670-83-2
Formule moléculaire C9H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00060120
Clé InChI GSOHXJQXAKNJES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetamidoanthranilic acid, 2-amino-5-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-amino, 5-acetylamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamidoanthranilicacid, acmc-209kp2, 5-acetylaminoanthanilic acid, 5-acetamido-2-aminobenzoicacid, 2-amino-5-acetaminobenzoic acid
CID PubChem 170890
Nom IUPAC acide 5-acétamido-2-aminobenzoïque
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetamido-2-aminobenzoic acid
Point de fusion ∽230°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2726882
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 97%