Learn More
Ester méthylique de l'acide 5-acétamino-4-hydroxy-2-(4-nitrophénoxy)-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)tétrahydropyran-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Acetamino-4-hydroxy-2-(4-nitro-phenoxy)-6-(1,2,3-trihydroxy-propyl)-tetrahydro-pyran-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 59694-35-8 |
| Formule moléculaire | C18H24N2O11 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N-Acetyl-2-O-(4-nitrophenyl)-alpha-neuraminic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H24N2O11/c1-9(22)19-14-12(23)7-18(17(26)29-2,31-16(14)15(25)13(24)8-21)30-11-5-3-10(4-6-11)20(27)28/h3-6,12-16,21,23-25H,7-8H2,1-2H3,(H,19,22) |
| SMILES | COC(=O)C1(CC(O)C(NC(=O)C)C(O1)C(O)C(O)CO)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 5-acétamido-4-hydroxy-2-(4-nitrophenoxy)-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)oxane-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 444.39 |
| Poids de la formule | 444.138 |