Learn More
5-acétonyl-2-méthoxybenzènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 116091-63-5 |
| Formule moléculaire | C10 H13 N O4 S |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide, 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7(12)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(11,13)14/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)C)cc1S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 2-méthoxy-5-(2-oxopropyl)benzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 243.28 |
| Poids de la formule | 243.0565 |