Learn More
5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31333405
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31333405 25 g
31322397 250 mg
31329117 1 g
31330064 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31333405 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1182825g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
CAS 90843-31-5
Formule moléculaire C10H10O2
Numéro MDL MFCD00068033
Quantité 25 g
SMILES O=C(C1=CC=C2OCCC2=C1)C
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Pourcentage de pureté 95%