Learn More
5-acétyl-2,3-dihydrobenzo[b]furane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11479756
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
10 g
Code produit. 11479756
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20265.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90843-31-5
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00068033
Clé InChI MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
CID PubChem 145220
Nom IUPAC 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Point de fusion 56°C to 59°C
Point d’ébullition 120°C to 121°C (15 mmHg)
Quantité 0.5 g
Beilstein 131198
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%